Learn More
3-Aminopropionitril, 98 %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489973
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 151-18-8 | C3H6N2 | 70.10 g/mol
3-Aminopropionitrile is used for organic synthesis and as pharmaceutical intermediates. As an intermediate used in the manufacture of beta-alanine and pantothenic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminopropionitril wird für die organische Synthese und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Als Zwischenprodukt für die Herstellung von Beta-Alanin und Pantothensäure.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-18-8
Summenformel C3H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 70.10
MDL-Nummer MFCD00014820
InChI-Schlüssel AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino
PubChem CID 1647
ChEBI CHEBI:27413
IUPAC-Name 3-Aminopropannitril
SMILES NCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropionitrile
Namenshinweis stabilized with potassium carbonate
Dichte 0.952
Siedepunkt 79°C to 81°C (16 mmHg)
Geruch Amine-like
Strukturformel H2NCH2CH2CN
Brechungsindex 1.4375
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1698848
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Merck Index 14,469
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 70.1
Reinheit (%) 98%