Learn More
3-Aminobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 30418-59-8 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
42.55 CHF - 608.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 30418-59-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H8BNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 136.945 |
Número MDL | MFCD00007755 |
Clave InChI | JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid |
PubChem CID | 92269 |
Nombre IUPAC | (3-Aminophenyl)boronsäure |
SMILES | B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15409687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52909.03 |
1 g |
42.55 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15419687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52909.06 |
5 g |
155.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15429687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52909.14 |
25 g |
608.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen3-Aminobenzenboronsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet. Es handelt sich um eine Boronsäure, die für biochemische Forschung verwendet werden kann.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Chemische Identifikatoren
30418-59-8 | |
136.945 | |
JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N | |
92269 | |
B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O |
C6H8BNO2 | |
MFCD00007755 | |
3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid | |
(3-Aminophenyl)boronsäure |
Spezifikation
3-Aminobenzeneboronic acid | |
138°C to 143°C | |
MFCD00007755 | |
Soluble in water (partly miscible). | |
B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O | |
136.945 | |
136.95 |
30418-59-8 | |
C6H8BNO2 | |
3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid | |
JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N | |
(3-Aminophenyl)boronsäure | |
92269 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 250-189-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 3-Aminobenzeneboronic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: (m-Aminophenyl)metaboric acid
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.