Learn More
3-Amino-4-Hydroxy-5-Nitrobenzol-1 -Sulfonsäure-Hydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10775473
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-60-1
Summenformel C6H8N2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 252.197
InChI-Schlüssel HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1
PubChem CID 5712259
IUPAC-Name 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzolsulfonsäure;hydrat
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 252.21
Reinheit (%) 97%