Learn More
3-Amino-4-Hydroxy-5-Nitrobenzol-1 -Sulfonsäure-Hydrat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 252.21 |
Reinheit (%) | 97% |