Learn More
3-Acetylpyrrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1072-82-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
91.25 CHF - 397.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-82-8
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00067759
InChI-Schlüssel KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
PubChem CID 2737793
IUPAC-Name 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CNC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11429972
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12073.03
1 g
91.25 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11439972
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12073.06
5 g
397.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1072-82-8
109.128
KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
2737793
CC(=O)C1=CNC=C1
C6H7NO
MFCD00067759
3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanon
Spezifikation
3-Acetylpyrrole
110°C to 114°C
C6H7NO
107151
KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanon
2737793
97%
1072-82-8
Geruchsneutral
MFCD00067759
3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
CC(=O)C1=CNC=C1
109.128
109.13
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen