Learn More
3-Acetylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403327
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 703-80-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 703-80-0
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.188
MDL-Nummer MFCD00005626
InChI-Schlüssel VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 12802
IUPAC-Name 1-(1H-indol-3-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylindole
Schmelzpunkt 186°C to 192°C
Menge 100 g
Beilstein 122579
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 98%