Learn More
3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303147
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40932-63-6
Summenformel C13H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 216.30
MDL-Nummer MFCD00151790
InChI-Schlüssel GREAZYFTAJMZFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene, 1-2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenylthien-3-yl ethanone, ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl, acmc-20anao, 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiohene, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thiophenyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl-ethanone
PubChem CID 2728765
IUPAC-Name 1-(2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=C(C)SC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Menge 1 g
Beilstein 8481276
Formelmasse 216.3
Reinheit (%) 98%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >