Learn More
3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403577
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
It is used in the synthesis of heterocyclic ketimines, 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene thiosemicarbazone and 3-acetyl-2,5- dimethylthiophene semicarbazone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von heterozyklischen Ketiminen, 3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen Thiosemicarbazon und 3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen-Semicarbazon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-10-1
MDL-Nummer MFCD00009763
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
Dichte 1.086
Siedepunkt 224°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Summenformel C8H10OS
Brechungsindex 1.5455
Menge 50 g
Beilstein 112095
Synonym 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene, 1-2,5-dimethylthiophen-3-yl ethanone, ethanone, 1-2,5-dimethyl-3-thienyl, 2,5-dimethyl-3-thienyl methyl ketone, dimethylthienylcetone, 2,5-dimethyl-3-acetylthiophene, 1-2,5-dimethyl-3-thienyl ethanone, ketone, 2,5-dimethyl-3-thienyl methyl, 3-acetyl-2,5-dimethyl thiophene, unii-vdv865t91p
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
InChI-Schlüssel PUSJAEJRDNPYKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(S1)C)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(2,5 -Dimethylthiophen-3-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 154.23
PubChem CID 520191
Formelmasse 154.23
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >