Learn More
3,5-Dinitrosalicylsäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478826
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 609-99-4 | C7H4N2O7 | 228.116 g/mol
3,5-Dinitrosalicylic acid is used in the quantification of reducing sugars by colorimetry. It is utilized for the analysis of glycosidase (glycoside hydrolase) activity by quantitation of enzymatically released reducing sugar. It is also used to detect reducing substances in urine and for quantifying carbohydrate level in blood. It acts as an important raw material and an intermediate in the production of organic chemicals such as agrochemicals, organic synthesis, pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dinitrosalicylsäure wird zur Quantifizierung von reduzierenden Zuckern durch Kolorimetrie verwendet. Sie wird zur Analyse der Glykosidase (Glykosid-Hydrolase)-Aktivität durch Quantifizierung von enzymatisch freigesetztem Reduktionszucker verwendet. Sie wird auch zum Nachweis von Reduktionsstoffen im Urin und zur Quantifizierung des Kohlenhydratspiegels im Blut verwendet. Sie fungiert als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt bei der Herstellung organischer Chemikalien wie Agrochemikalien, organische Synthese, Pharmazeutika und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid, Methanol, Ethanol, Diethylether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Reduktionsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-99-4
Summenformel C7H4N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 228.116
MDL-Nummer MFCD00007104
InChI-Schlüssel LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrosalicylic acid
Schmelzpunkt 169°C to 174°C
Menge 1000 g
Beilstein 2220661
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide,methanol,ethanol,diethyl ether and benzene.
Formelmasse 228.12
Reinheit (%) ≥97%