Learn More
3,5-Dinitro-2-Methylbenzenboronsäure, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7034910
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24341-76-2
Summenformel C7H7BN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 225.95
MDL-Nummer MFCD00757434
InChI-Schlüssel ZESXGHPFWNSQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitro-2-methylphenylboronic acid, 3,5-dinitro-2-methylphenyl boronic acid, 2-borono-4,6-dinitrotoluene, 2-methyl-3,5-dinitrophenyl boronic acid, 3,5-dinitro-2-methylbenzeneboronic acid, boronicacid, b-2-methyl-3,5-dinitrophenyl, acmc-1ceer, 2-methyl-3,5-dinitro-phenyl boronic acid, boronicacid,b-2-methyl-3,5-dinitrophenyl
PubChem CID 4353496
IUPAC-Name (2-methyl-3,5-dinitrophenyl)boronic acid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1B(O)O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitro-2-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 122°C to 128°C
Menge 1 g
Formelmasse 225.95
Reinheit (%) 96%