Learn More
3,5-Dimethoxy-4-Hydroxyzinnamisäure, 98 %, überwiegend Trans-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224.21 g/mol
39.09 CHF - 318.59 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 530-59-6
Summenformel C11H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
InChI-Schlüssel PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonym sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10428450
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
115550010
1 g Glasflasche
39.09 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10356130
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
115550050
5 g Glasflasche
115.58 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11915121
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
115550250
25 g Glasflasche
318.59 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
530-59-6
224.21
sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
CHEBI:15714
COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
C11H12O5
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
637775
(E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensäure
Spezifikation
3, 5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid
97.5
203.0°C to 205.0°C
Echt
C11H12O5
10,508
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and acetone
COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
224.21
CHEBI:15714
98%
530-59-6
100.0
Beige-gelb bis gelb
98%
HOC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H
sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
(E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensäure
637775
224.21
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 208-487-3
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.