Learn More
3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366979
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3′,5′-Difluoro-4′-Methoxyacetophenon, wird im agrochemischen und pharmazeutischen sowie in Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170570-79-3
Summenformel C9H8F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.158
MDL-Nummer MFCD00236243
InChI-Schlüssel OUJZNFJFMAKGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-methoxyacetophenone, 3,5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3,5-difluoro-4-methoxy-phenyl ethanone, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole, 3.5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-difluoro-4-methoxybenzene, 3',5'-difluoro-4-difluoro-4-methoxyacetophenone-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole
PubChem CID 2736983
IUPAC-Name 1-(3,5-Difluor-4-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)F)OC)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 186.15
Reinheit (%) 97%