Learn More
3,5-Dichlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10145583 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 163 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-35-5
Summenformel C6H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 163
MDL-Nummer MFCD00002259
InChI-Schlüssel VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
PubChem CID 11571
IUPAC-Name 3,5-Dichlorphenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichlorophenol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 233°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3OH
Menge 50 g
Beilstein 06, 190
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,dmso
Formelmasse 163
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver oder kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichlorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.