Learn More
3,5-Dichlor-6-Hydroxyanilin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432169
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-62-8
Summenformel C6H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 178.012
MDL-Nummer MFCD00035766
InChI-Schlüssel WASQBNCGNUTVNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-aminophenol, phenol, 2-amino-4,6-dichloro, unii-es86dyt9kh, 2-amino-4,6-dichloro-phenol, ccris 7685, es86dyt9kh, 6-amino-2,4-dichlorophenol, 3,5-dichloro-2-hydroxyaniline, 2,4-dichloro-6-amino phenol, acmc-209l1k
PubChem CID 10699
IUPAC-Name 2-Amino-4,6-Dichlorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Farbe Gelb bis Braun
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1102196
Formelmasse 178.01
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest