Learn More
3,5-Dibrombenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11467987
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Dibrombenzoesäure kann für die Synthese von (+)-Menthyl-3,5-dibrombenzoesäure, Di-tert-butyl-4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibrombenzamid)heptandisäure 2, (L)-Methyl-2-(3,5-dibrombenzamid)-3-phenylpropionsäure verwendet werden.
Löslichkeit
Sehr schwache Trübung in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-58-6
Summenformel C7H4Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 279.92
MDL-Nummer MFCD00051758
InChI-Schlüssel SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h
PubChem CID 12063
IUPAC-Name 3,5-dibrombenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromobenzoic acid
Schmelzpunkt 216°C to 224°C
Menge 5 g
Beilstein 1940691
Löslichkeitsinformationen Very faint turbidity in methanol.
Formelmasse 279.93
Reinheit (%) 98%