Learn More
3,5-Dibrom-1H-1,2,4-Triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10051094
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 7411-23-6
Summenformel C2HBr2N3
Molekulargewicht (g/mol) 226.859
InChI-Schlüssel FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo
PubChem CID 81904
IUPAC-Name 3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
SMILES C1(=NC(=NN1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Menge 25 g
Formelmasse 226.86
Reinheit (%) 97%