Learn More
3,5,5-Trimethylcyclohexan-1,2-Dion, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11405237
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57696-89-6
Summenformel C9H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.209
MDL-Nummer MFCD02181023
InChI-Schlüssel WEUZZYGESXCTCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5,5-trimethyl-1,2-cyclohexanedione, 1,2-cyclohexanedione, 3,5,5-trimethyl, 3,5,5-trimethyl-1.2-cyclohexanedione, acmc-1aooj, ksc274g5l, 3,5,5-trimethyl-1,2 cyclohexanedione, 3,5,5-trimethyl cyclohexane-1,2-dione, 3,5,5-trimethylcyclohexane-1,2-dione 5g
PubChem CID 93772
IUPAC-Name 3,5,5-Trimethylcyclohexan-1,2-dion
SMILES CC1CC(CC(=O)C1=O)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 25 g
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 99%