Learn More
3-(4-Methylbenzoyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414033
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 4619-20-9 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-(4-Methylbenzoyl)propionsäure kann als Zwischenprodukt im agrochemischen, pharmazeutischen und Färbemittelfeld verwendet werden
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4619-20-9
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.214
MDL-Nummer MFCD00020541
InChI-Schlüssel OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylbenzoyl propionic acid, 4-oxo-4-p-tolyl butanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-4-tolyl butyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutanoic acid, 3-4-methylbenzoyl-propionic acid, acmc-1aooh, benzenebutanoic acid, 4-methyl-gamma-oxo
PubChem CID 244162
IUPAC-Name 4-(4-Methylphenyl)-4-Oxobutansäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3- (4-Methylbenzoyl)propionic acid
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 100 g
Beilstein 2099653
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 98%