Learn More
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441958
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 501-97-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid is a potential antioxidant. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(4-Hydroxyphenyl)Propionsäure ist ein potentielles Antioxidans. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-97-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00002778
InChI-Schlüssel NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 10394
ChEBI CHEBI:32980
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 126°C to 131°C
Menge 50 g
Beilstein 2209841
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%