Learn More
3,4-Dihydroxybenzaldoxime, 98 %
Artikelnummer. 11314755
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3343-59-7
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD01070622
InChI-Schlüssel XQTLVFXPCMGDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydroxybenzaldoxime, 3,4-dihydroxybenzaldehyde oxime, acmc-20anf4, 4-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 3,4-dihydroxybenzaldehydeoxime, nufmsecagoxhav-uhfffaoysa-n, benzaldehyde,3,4-dihydroxy-, oxime, 4-1e-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 2-hydroxy-4-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
PubChem CID 6798780
IUPAC-Name 2-Hydroxy-4-[(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMILES C1=CC(=O)C(=CC1=CNO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxybenzaldoxime
Schmelzpunkt 155°C to 157°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3126402
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%