Learn More
3,4-Diethoxycyclobut-3-en-1,2-Dion, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497554
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 5231-87-8
Summenformel C8H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 170.164
InChI-Schlüssel DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
IUPAC-Name 3,4-Diethoxycyclobut-3-en-1,2-Dion
SMILES CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Diethoxycyclobut-3-ene-1, 2-dione
Dichte 1.1500g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 170.16
Reinheit (%) 97%