Learn More
3,4-Dichlorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11409463
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6574-99-8
Summenformel C7H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 172.008
MDL-Nummer MFCD00016379
InChI-Schlüssel KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81051
IUPAC-Name 3,4-Dichlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 69°C to 74°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2326352
Synonym benzonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro benzonitrile, 3.4-dichlorobenzonitrile, 3, 4-dichlorobenzonitrile, 3,4-dichlorobenzenecarbonitrile, 3,4-dichloro-benzonitrile, pubchem3688, acmc-1b9ly, 3,4-dichlorobenzonitrile, buttpark 87\02-72
Formelmasse 172.01
Reinheit (%) 97%