Learn More
3,4-Dibromothiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10310944
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3141-26-2
Summenformel C4H2Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 241.93
MDL-Nummer MFCD00005465
InChI-Schlüssel VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18452
IUPAC-Name 3,4-Dibromthiophen
SMILES BrC1=CSC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dibromothiophene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 4°C to 5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 2.1300g/mL
Siedepunkt 221°C to 222°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6390 to 1.641
Menge 25 g
Relative Dichte 2.13
Synonym thiophene, 3,4-dibromo, 3,4-dibromo-thiophene, pubchem5510, thiophene,4-dibromo, 3, 4-dibromothiophene, acmc-1clwy, 3,4-bis bromanyl thiophene, ksc224a6j, 3,4-dibromothiophene, bidd:gt0493
Formelmasse 241.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dibromothiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.