Learn More
3,4,5-Trimethylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347895
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 527-54-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-54-8
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00002305
InChI-Schlüssel FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10696
ChEBI CHEBI:38896
IUPAC-Name 3,4,5-Trimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethylphenol
Schmelzpunkt 104°bis 108 °C
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN2430
Beilstein 1907246
Synonym phenol, 3,4,5-trimethyl, 3,4,5-hemimellitenol, 1-hydroxy-3,4,5-trimethylbenzene, 5-hydroxy-1,2,3-trimethylbenzene, phenol,3,4,5-trimethyl, 3,5-hemimellitenol, 3,5-trimethylphenol, 3,4,5-trimethyl phenol, 3,4,5-trimethyl-phenol, acmc-1bhm2
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
3,4,5-Trimethylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >