Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308196
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 182163-96-8 | C9H13BO5 | 212.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182163-96-8
Summenformel C9H13BO5
Molekulargewicht (g/mol) 212.008
MDL-Nummer MFCD01075676
InChI-Schlüssel RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
PubChem CID 2734390
IUPAC-Name (3,4,5-Trimethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼245°C
Menge 5 g
Beilstein 8205051
Formelmasse 212.01
Reinheit (%) 98%