Learn More
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419680
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902836-93-5
Summenformel C12H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 202.257
MDL-Nummer MFCD08061079
InChI-Schlüssel OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
PubChem CID 22309128
IUPAC-Name 3-Piperidin-3-yloxybenzonitril
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Menge 250 mg
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 99%