Learn More
3,3'-Diindolylmethan, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15502363
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 1968-05-4
Summenformel C17H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 246.31
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diindolylmethane
Schmelzpunkt 164.0°C to 168.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Menge 25 g
Synonym heptane, 3-bromo, 3-heptyl bromide, acmc-1bscs
InChI-Schlüssel MLHXKYLLJRLHGH-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCC(CC)Br
IUPAC-Name 3-Bromheptan
PubChem CID 16091
Formelmasse 246.31
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3'-Diindolylmethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3,3'-Diindolylmethan, 96 %, Thermo Scientific™ >