Learn More
(3,3,3-Trifluorpropyl)methyldichlorsilan,97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046876
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 675-62-7 | C4H7Cl2F3Si | 211.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 675-62-7
Summenformel C4H7Cl2F3Si
Molekulargewicht (g/mol) 211.08
MDL-Nummer MFCD00039294
InChI-Schlüssel OHABWQNEJUUFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoropropyl methyldichlorosilane, 3,3,3-trifluoropropyl dichloromethylsilane, dichloro methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, unii-38xgw8m24k, silane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dichloromethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, dichloro-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, 4-04-00-04169 beilstein handbook reference, ksc491g7h
PubChem CID 12666
IUPAC-Name Dichlor-methyl-(3,3,3-trifluorpropyl)silan
SMILES C[Si](CCC(F)(F)F)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 121°C to 122°C
Chemischer Name oder Material (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN2985
Beilstein 1744964
Flammpunkt 15°C (59°F)
Formelmasse 211.09
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.385
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.261