Learn More
3-(2-Chlor-5-Methylphenoxy)piperidin, 98 %, Thermo Scientific™
68.96 CHF - 242.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 902837-30-3
Summenformel C12H16ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 225.716
MDL-Nummer MFCD08061103
InChI-Schlüssel GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
PubChem CID 24212031
IUPAC-Name 3-(2-Chlor-5-methylphenoxy)piperidin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11419770
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50991.MD
250 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11429770
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50991.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
902837-30-3
225.716
GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
24212031
CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
C12H16ClNO
MFCD08061103
3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
3-(2-Chlor-5-methylphenoxy)piperidin
Spezifikation
3-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine
C12H16ClNO
3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
225.716
225.72
902837-30-3
MFCD08061103
GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
3-(2-Chlor-5-methylphenoxy)piperidin
24212031
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen