Learn More
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032685
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107073-27-8
Summenformel C9H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 179.237
MDL-Nummer MFCD00052578
InChI-Schlüssel SMSUHWYHSLZKHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrol-1-yl thiophene-2-methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl-2-thienyl methanol, 3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thien-2-yl methanol, 3-pyrrolyl-2-thienyl methan-1-ol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenemethanol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenyl methanol
PubChem CID 342464
IUPAC-Name (3-Pyrrol-1-ylthiophen-2-yl)methanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=C(SC=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Siedepunkt 104°C to 108°C (1.5 mmHg)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 179.24
Reinheit (%) 97%