Learn More
Masterflex™ 2-Wege-Magnetventil für Direkthub
Ideal zur Verwendung mit hochreinen oder korrosiven Flüssigkeiten
Marke: Masterflex™ 01540-01
197.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 2-Wege-Magnetventil für Direkthub
- Alle benetzten Teile aus inertem PTFE
- Minimales Totvolumen reduziert Probleme mit eingeschlossenen Flüssigkeiten
- Geeignet für 26 Zoll Hg Vakuum
- Maximale Flüssigkeitstemperatur beträgt 158 °F (70 °C)
- Alle Ventile haben 15 Zoll-Leitungsdrähte
- Ventile sind kompakt und leicht und können fast überall montiert werden
- Ventile mit einer 1/16 Zoll-Öffnung und Befestigungsbohrungen am Boden
- Ventile mit einer 3/32 Zoll- und 5/32 Zoll-Öffnung und Befestigungsbohrungen am Boden
Spezifikation
PTFE | |
1/4 Zoll bis 28 UNF | |
30 psi | |
70 °C |
1/4 Zoll bis 28 UNF | |
1/4 Zoll bis 28 UNF | |
158 °F | |
2-Wege-Magnetventil für Direkthub |