Learn More
(±)-2-(Trifluoromethyl)piperidin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. p-7077363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Chemical Identifiers
CAS 154630-93-0
Summenformel C6H10F3N
Molekulargewicht (g/mol) 153.15
InChI-Schlüssel NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine
PubChem CID 11263608
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)piperidin
SMILES C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Siedepunkt 64.0°C (182.0 mmHg)
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 1 g
Formelmasse 153.15
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.