Learn More
2-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
13.65 CHF - 36.33 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1535-75-7 |
---|---|
Summenformel | C7H6F3NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 177.126 |
MDL-Nummer | MFCD00035959 |
InChI-Schlüssel | ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine |
PubChem CID | 73754 |
IUPAC-Name | 2-(Trifluormethoxy)anilin |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10712777
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01054EB |
25 g |
13.65 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10463685
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01054EE |
50 g |
25.79 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10504704
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01054FA |
100 g |
36.33 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
1535-75-7 | |
177.126 | |
ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N | |
73754 | |
C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F |
C7H6F3NO | |
MFCD00035959 | |
2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine | |
2-(Trifluormethoxy)anilin |
Spezifikation
2-(Trifluoromethoxy)aniline | |
97.0 | |
C7H6F3NO | |
MFCD00035959 | |
ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Trifluormethoxy)anilin | |
73754 | |
97% |
1535-75-7 | |
97% | |
CF3OC6H4NH2 | |
2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine | |
C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F | |
177.126 | |
177.12 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis