Learn More
2-Thiophencarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193960
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 5271-67-0 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5271-67-0
Summenformel C5H3ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 146.59
MDL-Nummer MFCD00005428
InChI-Schlüssel QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride
PubChem CID 78928
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiophenecarbonyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos nach grau-gelb
Dichte 1.3700g/mL
Siedepunkt 205°C to 208°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5890 to 1.591
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.37
Formelmasse 146.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiophenecarbonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.