Learn More
(2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
83.40 CHF - 224.02 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 921939-13-1
Summenformel C9H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 192.236
MDL-Nummer MFCD09863233
InChI-Schlüssel VPBKFPNQGGDRPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thien-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methan-1-ol, 2-thiophen-2-yl-pyrimidin-5-yl-methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-yl pyrimidine, 2-5-hydroxymethyl pyrimidin-2-yl thiophene
PubChem CID 24229731
IUPAC-Name (2-Thiophen-2-ylpyridin-5-yl)methanol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10757675
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC66509CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
83.40 CHF
250 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10767675
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC66509DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
224.02 CHF
1 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
921939-13-1
192.236
VPBKFPNQGGDRPA-UHFFFAOYSA-N
24229731
C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
C9H8N2OS
MFCD09863233
2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thien-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methan-1-ol, 2-thiophen-2-yl-pyrimidin-5-yl-methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-yl pyrimidine, 2-5-hydroxymethyl pyrimidin-2-yl thiophene
(2-Thiophen-2-ylpyridin-5-yl)methanol
Spezifikation
(2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol
96.5
97%
MFCD09863233
VPBKFPNQGGDRPA-UHFFFAOYSA-N
(2-Thiophen-2-ylpyridin-5-yl)methanol
24229731
97%
921939-13-1
100.0
C9H8N2OS
2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thien-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methan-1-ol, 2-thiophen-2-yl-pyrimidin-5-yl-methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-yl pyrimidine, 2-5-hydroxymethyl pyrimidin-2-yl thiophene
C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
192.236
192.24
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis