Learn More
2-Pyrrolidin-1-Ylpyrimidin-5-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397594
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 937796-10-6
Summenformel C9H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 177.21
MDL-Nummer MFCD09863239
InChI-Schlüssel KJMKROLYLRRJDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, saltdata: free
PubChem CID 24229766
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carbaldehyd
SMILES O=CC1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 177.21
Reinheit (%) 97%