Learn More
2-Pyridinboronsäure-N-phenyl-diethanolaminester, 50–70 %, siehe CoA für die exakte Zusammensetzung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4259060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
CAS: 662138-96-7 | C15H17BN2O2 | 268.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 662138-96-7, 67-63-0, 120-07-0
Summenformel C15H17BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 268.12
MDL-Nummer MFCD06798116
InChI-Schlüssel FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol
PubChem CID 49761666
SMILES C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-phenyl-8-(pyridin-2-yl)-hexahydro-4λ⁵-[1,3,2]oxazaborolo[2,3-b][1,3,2]oxazaborol-4-ylium-8-uide
Formelmasse 268.13
Reinheit (%) 50-70%,see CofA for exact com
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält verschiedene Mengen IPA und N-Phenyldiethanolamin
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.