Learn More
2-Pyrazinylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526314
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 6705-33-5
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD01693938
InChI-Schlüssel LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 201734
SMILES OCC1=CN=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrazinylmethanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name Pyrazin-2-ylmethanol
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 95%