Learn More
2-Pyrazincarbonylchlorid, Technischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662655
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 19847-10-0
Summenformel C5H3ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.542
InChI-Schlüssel TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
PubChem CID 88279
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonsäurelchlorid
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrazinecarbonyl chloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 142.54
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch