Learn More
2-Propionylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347665
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 13679-75-9 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13679-75-9
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.2
MDL-Nummer MFCD00005446
InChI-Schlüssel MFPZQZZWAMAHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-thienyl-1-propanone, 2-propionylthiophene, 1-thiophen-2-yl propan-1-one, 1-2-thienyl propan-1-one, ethyl 2-thienyl ketone, 2-propanoylthiophene, 1-propanone, 1-2-thienyl, unii-ny658tvp5m, ethyl thienyl ketone, ethyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 26179
IUPAC-Name 1-Thiophen-2-ylpropan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propionylthiophene
Dichte 1.124
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Brechungsindex 1.553
Menge 100 g
Beilstein 108934
Formelmasse 140.2
Reinheit (%) 98%