Learn More
2-Propanol, für die Analyse von Pestizidrückständen, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15674200
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
4 x 2.5 l
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen geeignet
  • Für die Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Farbe Farblos
Dichte 0.785g/mL at 25°C
Menge 1 L
Explosionsgrenze 0.02
Flammpunkt 12°C (53.6°F)
Zündpunkt 750°F
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Formelmasse 60.1g/mol
Reinheit (%) ≥99.8% (GC)
Güte CHROMASOLV™