Learn More
2-Piperidinbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451913
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 3430-40-8
Summenformel C12H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
MDL-Nummer MFCD00052257
InChI-Schlüssel VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
PubChem CID 335067
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Piperidinobenzamide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-ylbenzamid
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Piperidinbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™ >