Learn More
2-Phenylcyclohexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.11 CHF - 512.71 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1444-65-1 |
---|---|
Summenformel | C12H14O |
Molekulargewicht (g/mol) | 174.243 |
MDL-Nummer | MFCD00001629 |
InChI-Schlüssel | DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone |
PubChem CID | 95592 |
IUPAC-Name | 2-Phenylcyclohexan-1-on |
SMILES | C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11473577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17340.03 |
1 g |
40.11 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11483577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17340.06 |
5 g |
114.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11493577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17340.14 |
25 g |
512.71 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
It can be used to produce 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenKann zur Herstellung von 6-Oxo-6-Phenyl-Hexansäure eingesetzt werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagertemperatur: 2 – 4 °C. Behälter fest verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
1444-65-1 | |
174.243 | |
DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N | |
95592 | |
C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2 |
C12H14O | |
MFCD00001629 | |
2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone | |
2-Phenylcyclohexan-1-on |
Spezifikation
2-Phenylcyclohexanone | |
56°C to 59°C | |
MFCD00001629 | |
Slightly soluble in water. | |
C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2 | |
174.243 | |
174.24 |
1444-65-1 | |
C12H14O | |
2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone | |
DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N | |
2-Phenylcyclohexan-1-on | |
95592 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-888-7
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen