Learn More
(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10079231
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 165736-03-8
Summenformel C10H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.264
MDL-Nummer MFCD02682055
InChI-Schlüssel PMFCMLGAPHZRTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-phenylthiazol-4-yl methanamine, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, c-2-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, 2-phenyl, 4-aminomethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, enamine_005991, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine dihydrochloride, chembrdg-bb 4101065
PubChem CID 736526
IUPAC-Name (2-Phenyl-1,3-Thiazol-4-yl)Methanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 97%