Learn More
2-Oxocyclohexanepropionitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | 2-Oxocyclohexanepropionitrile |
Densidad | 1.021 |
Punto de ebullición | 138°C to 142°C (10 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3276 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.21 |
Porcentaje de pureza | 99% |