Learn More
2-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.626 g/mol
59.65 CHF - 885.43 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2243-83-6 |
---|---|
Summenformel | C11H7ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 190.626 |
MDL-Nummer | MFCD00004093 |
InChI-Schlüssel | XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride |
PubChem CID | 75246 |
IUPAC-Name | Naphthalin-2-Carbonylchlorid |
SMILES | C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11457946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14046.09 |
10 g |
59.65 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11467946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14046.18 |
50 g |
200.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11477946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14046.30 |
250 g |
885.43 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2243-83-6 | |
190.626 | |
XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N | |
75246 | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl |
C11H7ClO | |
MFCD00004093 | |
2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride | |
Naphthalin-2-Carbonylchlorid |
Spezifikation
2-Naphthoyl chloride | |
48°C to 52°C | |
>110°C (230°F) | |
C11H7ClO | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N | |
Naphthalin-2-Carbonylchlorid | |
75246 | |
98% |
2243-83-6 | |
159°C to 160°C (9 mmHg) | |
Pungent | |
MFCD00004093 | |
907776 | |
2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl | |
190.626 | |
190.63 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, BASISCH, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 218-822-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen