Learn More
2-Naphthalenmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 1592-38-7 | C11H10O | 158.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-38-7
Summenformel C11H10O
Molekulargewicht (g/mol) 158.2
MDL-Nummer MFCD00004124
InChI-Schlüssel MFGWMAAZYZSWMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenemethanol, 2-naphthylmethanol, 2-hydroxymethylnaphthalene, 2-naphthalene methanol, 2-naphthyl methanol, naphthalen-2-yl-methanol, naphthalen-2-yl methanol, 2-naphthylmethan-1-ol, 2-naphthylcarbinol, 2na
PubChem CID 74128
ChEBI CHEBI:27615
IUPAC-Name Naphthalen-2-ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthalenemethanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CH2OH
Menge 25 g
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 2-Naphthalenemethanol