Learn More
2-Naphthalinboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401177
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 32316-92-0 | C10H9BO2 | 171.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32316-92-0
Summenformel C10H9BO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.99
MDL-Nummer MFCD00236051
InChI-Schlüssel KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
PubChem CID 2734375
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthaleneboronic acid
Schmelzpunkt ∼267°C
Menge 5 g
Beilstein 2936449
IUPAC-Name (naphthalen-2-yl)boronic acid
Formelmasse 171.99
Reinheit (%) 97%