Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.5 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 15621490 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
4 l
20 L
4 x 4 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Reagenzienqualität, enthält 150 bis 400 ppm BHT als Stabilisator, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-47-9
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD00005367
InChI-Schlüssel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-Name 2-Methyloxolan
SMILES CC1CCCO1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran
Schmelzpunkt <-20°C
Farbe Farblos
Dichte 0.86g/mL at 25°C
Siedepunkt 78°C to 80°C
Menge 20 L
Flammpunkt −10°C (14°F)
Verpackung Edelstahlkanne
Brechungsindex n20/D 1.406(lit.)
UN-Nummer UN2536
Beilstein 102448
Formelmasse 86.13g/mol
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ReagentPlus™
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.