Learn More
2-Methylcyclopentan-1,3-Dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 765-69-5 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
50.05 CHF - 618.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 765-69-5
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.128
MDL-Nummer MFCD00001406
InChI-Schlüssel HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46
PubChem CID 13005
IUPAC-Name 2-Methylcyclopentan-1,3-dion
SMILES CC1C(=O)CCC1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11411668
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13936.06
5 g
50.05 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11421668
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13936.14
25 g
180.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11431668
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13936.22
100 g
618.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
2-Methylcyclopentane-1,3-dione is an efficient synthon for the synthesis of (±)-α-cuparenone. The alkylation of 2-methylcyclopentane-1,3-dione (A) with 2-(1-naphthyl)ethyl bromide gives only the O-alkylation product. Mixtures of C- and O-alkyl derivatives are obtained. Michael addition of 2-methylcyclopentane-1,3-dione to methyl vinyl ketone in water gives 2-methyl-2-(3-oxo- butyl)-1,3-cyclopentanedione (3), an important intermediate of natural product chemistry. 2-Methylcyclopentane-1, 3-dione is an efficient synthon for the synthesis of (±)-α-cuparenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylcyclopentan-1,3-Dion ist ein effizientes Synthon für die Synthese von (±)-α-Cuparenon. Die Alkylierung von 2-Methylcyclopentan-1,3-Dion (A) mit 2-(1-Naphthyl)-Ethylbromid ergibt nur das O-Alkylierungsprodukt. Mischungen aus C- und O-Alkylderivaten werden erzielt. Durch Michael-Addition von 2-Methylcyclopentan-1,3-Dion zu Methylvinylketon in Wasser wird 2-Methyl-2-(3-Oxo-Butyl)-1,3-Cyclopentandion (3) erzielt, ein wichtiges Zwischenprodukt der natürlichen Produktchemie. 2-Methylcyclopentan-1, 3-Dion ist ein effizientes Synthon für die Synthese von (±)-α-Cuparenon.
Löslichkeit
Löslichkeit in heißem Methanol (nahezu Transparenz).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
765-69-5
112.128
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
13005
CC1C(=O)CCC1=O
C6H8O2
MFCD00001406
2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46
2-Methylcyclopentan-1,3-dion
Spezifikation
2-Methylcyclopentane-1,3-dione
212°C to 216°C
MFCD00001406
2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46
CC1C(=O)CCC1=O
112.128
112.13
765-69-5
C6H8O2
1237255
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
2-Methylcyclopentan-1,3-dion
13005
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H500
missing translation for 'einecsNumber' : 212-153-2
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen